Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Handla allt IKA Produkter
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För omrörning i runda kärl med smal hals
- Effekten liknar den för en 4-bladig propelleromrörare
- Medel till höga hastigheter krävs
†PTFE-belagd
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Modell | 1352 kr |
| Hastighet | 2000 rpm max. |
| Typ | Centrifugalomrörare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |