Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Produktkod. 10435261 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10435261 1342 kr Varje
10568881 1375 kr Varje
10767381 1300 kr Varje
10201961 1302 kr Varje
10160161 1311 kr Varje
10642781 1345 kr Varje
10058130 1352 kr Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10435261 Leverantör IKA™ Supplier No. 0000741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2069.79 SEK / Paket med 1
    Save 225.21 SEK
    9% Av
I lager
Generera axiellt flöde i kärlet med dessa omrörningsaxlar. IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och IKA™ Overhead-omrörare är designade för medelhöga till höga hastigheter.
  • Lokala skjuvkrafter
  • Genererar axiellt flöde i kärlet
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
†PTFE-belagd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelska) Fläkt 2 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) fläkt 50 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Modell 1342 kr
Hastighet 2000 rpm max.
Typ Propelleromrörare
Material Rostfritt stål (316L)