Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Produktkod. 10767381 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
10767381 1300 kr Varje
10568881 1375 kr Varje
10201961 1302 kr Varje
10160161 1311 kr Varje
10642781 1345 kr Varje
10058130 1352 kr Varje
10435261 1342 kr Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10767381 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0000513500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 SEK
    3683.34 SEK / Paket med 1
    Save 196.66 SEK
    5% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Generera axiellt flöde i kärlet med dessa omrörningsaxlar. IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och IKA™ Overhead-omrörare är designade för medelhöga till höga hastigheter.
  • Hög turbulens, höga skjuvkrafter
  • Partikelreduktion
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
†PTFE-belagd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 3,1 tum.
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Modell 1300 kr
Hastighet 2000 rpm max.
Typ Dissolver Omrörare
Material Rostfritt stål (316L)