Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Produktkod. p-167142 Handla allt IKA Produkter
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10568881
Brand: IKA™ 0000757700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Generera axiellt flöde i kärlet med dessa omrörningsaxlar. IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och IKA™ Overhead-omrörare är designade för medelhöga till höga hastigheter.
Används vid låga till medelhöga hastigheter.
†PTFE-belagd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 2,8 tum
Diameter (engelska) Skaft 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (engelska) 21,7 tum
Längd (metrisk) 550 mm
Modell 1375 kr
Hastighet 800 rpm max.
Typ Paddelomrörare
Material Rostfritt stål (316L)