Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolumner
Produktkod. 11311793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2.2μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11311793 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11351783 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11361783 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11371783 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11381783 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11391783 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11301793 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11321793 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
12361143 250 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12709805 100 mm 3 mm 3 μm Varje
11332073 250 mm 2.1 mm 2.2μ m Varje
11371953 50 mm 3 mm 2.2μ m Varje
11361953 100 mm 3 mm 2.2μ m Varje
11331953 30 mm 2.1 mm 2.2μ m Varje
11311953 150 mm 2.1 mm 2.2μ m Varje
11341933 250 mm 3 mm 3 μm Varje
11311913 100 mm 2.1 mm 2.2μ m Varje
11321913 50 mm 2.1 mm 2.2μ m Varje
11381903 50 mm 3 mm 3 μm Varje
11381883 75 mm 3 mm 3 μm Varje
11371883 33 mm 3 mm 3 μm Varje
11351863 150 mm 3 mm 3 μm Varje
11361773 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11351773 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11341773 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11331773 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11321773 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11371973 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
11301923 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 2
11341733 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 2
11311773 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12769795 75 mm 3 mm 2.2μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 11311793 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 059148
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa högeffektiva C18-kolonner med omvänd fas för maximal upplösning i en mängd olika applikationer.
Förbättra separationseffektiviteten i dina omvändfasapplikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolumner. Dessa kolonner har ett ultrarent kiseldioxidsubstrat med extremt lågt metallinnehåll för att minimera svanseffekter och leverera symmetriska toppformer. Den unika bindningskemin ger utmärkt yttäckning för att ge mycket förutsägbara separationer som inte påverkas av sekundära interaktioner. Använd dessa högeffektiva kolumner för maximal upplösning i en mängd olika applikationer.
Högpresterande omvändfaskolumner för reproducerbara resultat
  • Mycket hög yttäckning och mycket låg metallhalt resulterar tillsammans i kolonner med utmärkt effektivitet
  • Reproducerbar kolumn-till-kolumn prestanda
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2 och 8
  • Finns i 2,2, 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
  • Finns även i 2,2 μm RSLC-format för pålitliga, snabba separationer
Om Acclaim Family of HPLC Columns
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
  • Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 18%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad