Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolumner
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolumner
Produktkod. 11331773 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11331773 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11351783 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11361783 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11371783 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11381783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11391783 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11301793 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11311793 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11321793 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 12361143 | 250 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 12709805 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11332073 | 250 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11371953 | 50 mm | 3 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11361953 | 100 mm | 3 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11331953 | 30 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11311953 | 150 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11341933 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11311913 | 100 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11321913 | 50 mm | 2.1 mm | 2.2μ m | Varje |
| 11381903 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11381883 | 75 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11371883 | 33 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11351863 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11361773 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 11351773 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 11341773 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 11321773 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11371973 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 2 |
| 11301923 | 10 mm | 4.6 mm | 5 μm | Paket med 2 |
| 11341733 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 2 |
| 11311773 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 12769795 | 75 mm | 3 mm | 2.2μ m | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Description
Förbättra separationseffektiviteten i dina omvändfasapplikationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 kolumner. Dessa kolonner har ett ultrarent kiseldioxidsubstrat med extremt lågt metallinnehåll för att minimera svanseffekter och leverera symmetriska toppformer. Den unika bindningskemin ger utmärkt yttäckning för att ge mycket förutsägbara separationer som inte påverkas av sekundära interaktioner. Använd dessa högeffektiva kolumner för maximal upplösning i en mängd olika applikationer.
- Mycket hög yttäckning och mycket låg metallhalt resulterar tillsammans i kolonner med utmärkt effektivitet
- Reproducerbar kolumn-till-kolumn prestanda
- Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
- Stabil mellan pH 2 och 8
- Finns i 2,2, 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
- Finns även i 2,2 μm RSLC-format för pålitliga, snabba separationer
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
- Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
- Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Hylla |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 18% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Gröna funktioner | Ansvarsfullt förpackad |
| Show More Show Less |