Beskrivning
För omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC-kolonner. Dessa högpresterande kolonner ger selektivitet som liknar Acclaim 120 C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Föreningar eluerar snabbare, vilket ger snabbare separationer. Den unika kemin av tätt bundna C8-ligander på ett ultrarent, sfäriskt, poröst kiseldioxidsubstrat ger Acclaim 120 C8-kolonnerna utmärkta effektiviteter.
- Låg silanolaktivitet för utmärkta toppformer
- Reproducerbar kolumn-till-kolumn prestanda
- Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
- Stabil mellan pH 2 och 8
- Finns i 2,2, 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
- Finns även i 2,2 μm RSLC-format för pålitliga, snabba separationer
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
- Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
- Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 300 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.