Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 11391983 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
3.0 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2,2 μm
2.2μ m
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Skyddskassett, 2 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat Förpackningsstorlek
11391983 150 mm 2.1 mm 2.2μ m Analytisk kolonn Varje
11371773 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11391773 150 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11301783 250 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11311783 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11321783 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11331783 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11341783 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11322073 250 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonn Varje
11321993 100 mm 3 mm 2,2 μm Analytisk kolonn Varje
11381983 100 mm 2.1 mm 2.2μ m Analytisk kolonn Varje
11371983 50 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonn Varje
11361983 30 mm 2.1 mm 2,2 μm Analytisk kolonn Varje
11361973 10 mm 3 mm 5 μm Skyddskassett, 2 st. Paket med 2
11311923 10 mm 4.6 mm 5 μm Skyddskassett, 2 st. Paket med 2
11331733 10 mm 2.1 mm 5 μm Skyddskassett, 2 st. Paket med 2
11371903 150 mm 3.0 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11351763 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11361763 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11371763 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11381763 50 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11391763 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11301773 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 11391983 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 072617
Beräknad leverans: 11-11-2026
Uppnå exceptionell prestanda och maximal upplösning för omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet.
För omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC-kolonner. Dessa högpresterande kolonner ger selektivitet som liknar Acclaim 120 C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Föreningar eluerar snabbare, vilket ger snabbare separationer. Den unika kemin av tätt bundna C8-ligander på ett ultrarent, sfäriskt, poröst kiseldioxidsubstrat ger Acclaim 120 C8-kolonnerna utmärkta effektiviteter.
Högpresterande omvändfaskolumner för separering av små molekyler
  • Låg silanolaktivitet för utmärkta toppformer
  • Reproducerbar kolumn-till-kolumn prestanda
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2 och 8
  • Finns i 2,2, 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
  • Finns även i 2,2 μm RSLC-format för pålitliga, snabba separationer
Om Acclaim Family of HPLC Columns
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
  • Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 11600 psi (800 bar)
Partikelstorlek 2.2μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.