Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11302273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstorlek:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Typ:
Analytical Column
Analytical Column, NanoViper
Analytical nano Column
Analytisk kolonn
Analytisk kolumn, NanoViper
Fälla kolumn
Kolumn
Trap Cartridge
Trap Column
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Typ unitSize
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column, NanoViper Varje
11352263 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11362263 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11372263 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Trap Cartridge Varje
11362113 5 mm 0.3 mm 5 μm Trap Cartridge Paket med 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Trap Cartridge Varje
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column Paket med 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Fälla kolumn Paket med 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytical Column Varje
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytical Column Varje
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Varje
11372013 150 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Varje
11342013 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytical Column, NanoViper Varje
11332023 50 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15597520 250 mm 0.75 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11352013 150 mm 0.075 mm 3 μm Fälla kolumn Paket med 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytical Column Varje
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column Varje
15567530 500 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytical nano Column Varje
15800705 50 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolumn, NanoViper Varje
15588090 20 mm 75μ m 3 μm Fälla kolumn Varje
15527660 150 mm 0.05 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column Varje
11342103 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytical Column Varje
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Trap Column Paket med 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Fälla kolumn -
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytical Column, NanoViper -
13486836 150 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15518080 250 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
15588080 500 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
36 options
Produktkod. 11302273
Brand: Thermo Scientific™ 164572
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för högupplösta tryptiska, naturliga och syntetiska peptidanalyser. Dess höga laddningskapacitet är exceptionell för låga mängder av peptider i komplexa proteomiska prover.
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
  • Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
  • Särskild belastning möjliggör högsta känslighet i LC/MS
  • Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
  • Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
  • Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
  • Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
  • Förmonterad med nanoViper pelarinloppskopplingar för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper beslag
  • Enkel att använda, ingen hylsa för små kapillärer
  • Verktygsfri montering
  • Ingen pelarskada från överdragning: klarar tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och kopplingar
  • Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi.
  • Hög lastkapacitet
  • Används för analys av peptider med låg mängd som ofta finns i komplexa proteomikprover
  • Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
  • Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm ID
  • Överlägsen protein- och peptidseparationer
  • Trifluorättiksyra (TFA)-fri LC/MS minimerar undertryckande effekter för ökad MS-känslighet
  • Enastående separationseffektivitet
  • Överlägsen upplösning och återhämtning
  • Enkel installation med nanoViper™ Fingertäta beslag
PepMap nanokolonner finns även förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertät passform för en dödvolymfri anslutning till 1000 bar.
  • Kräver inga verktyg
  • Ger praktiskt taget noll-dödvolymanslutningar
  • Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano , kapillär och mikroberöm PepMap kolumner
Nano (75 μm), kapillär (μ300 m) och mikro (μ1000 m) kolonner är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre ID-kolumner kan öka i känslighet i provbegränsade situationer. Medan nano LC-kolonner ofta används i proteomik, är de koncentrerade effekterna av kapillärer och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Hylla PepMap Kolumner erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolumner i en mängd olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använda PepMap Fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger den högsta effektiviteten för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumn, NanoViper
Diameter (metrisk) 1 mm
För användning med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 7250 psi (500 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje nanoLC
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Fused Silica
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.