Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11342263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstorlek:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Produkttyp:
Analytisk kolonn
Analytisk kolumn, NanoViper
Analytisk nanokolonn
Fällkolonn
Fällpatron
Kolumn
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Produkttyp Förpackningsstorlek
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11352263 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11362263 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11372263 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Fällpatron Varje
11362113 5 mm 0.3 mm 5 μm Fällpatron Paket med 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Fällpatron Varje
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fällkolonn Paket med 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Fällkolonn Paket med 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11372013 150 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11342013 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11332023 50 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15597520 250 mm 0.75 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11352013 150 mm 0.075 mm 3 μm Fällkolonn Paket med 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk kolonn Varje
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
15567530 500 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk nanokolonn Varje
15800705 50 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolumn, NanoViper Varje
15588090 20 mm 75μ m 3 μm Fällkolonn Varje
15527660 150 mm 0.05 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11342103 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Fällkolonn Paket med 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Fällkolonn -
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytisk kolumn, NanoViper -
13486836 150 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15518080 250 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
15588080 500 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 11342263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 164567
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för högupplösta tryptiska, naturliga och syntetiska peptidanalyser. Dess höga laddningskapacitet är exceptionell för låga mängder av peptider i komplexa proteomiska prover.
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
  • Hög upplösning vid proteinidentifiering, biomarkörupptäckt och systembiologi
  • Särskild lastbarhet möjliggör högst känslighet i LC/MS
  • Designad för TFA-fri LC-MS, som minimerar jonundertryckande effekter
  • Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
  • Högst kolumn-till-kolumn reproducerbarhet
  • Lättanvänd, banbrytande miniatyriserad HPLC
  • Förmonterade med nanoViper kolonneinloppsarmaturer för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper kopplingar
  • Enkel att använda, ingen ärm för små kapillärer
  • Verktygsfri montering
  • Ingen pelarskada från överåtdragning: kan tåla tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och unioner
  • Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, biomarkörupptäckt och systembiologi.
  • Hög lastkapacitet
  • Användning för analys av lågt förekommande peptider som ofta finns i komplexa proteomikprover
  • Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
  • Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm I.D.
  • Överlägsna protein- och peptidseparationer
  • Trifluorättiksyra (TFA)-fritt LC/MS minimerar suppressionseffekter för ökad MS-känslighet
  • Enastående separationseffektivitet
  • Överlägsen upplösning och återhämtning
  • Enkel installation med nanoViper™ fingertight fittings
PepMap nanokolonner finns också tillgängliga förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting för en dödvolymsfri anslutning till 1000 bar.
  • Kräver inga verktyg
  • Erbjuder praktiskt taget noll dödvolymsanslutningar
  • Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano, kapillär och mikro Acclaim-kolonner PepMap
Nano (75 μm), kapillärkolonner (300 μm) och mikrokolonner (1000 μm) är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre I.D.-kolumner kan öka i känslighet i urvalsbegränsade situationer. Även om nano-LC-kolonner ofta används inom proteomik, är de koncentrerande effekterna av kapillär- och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Acclaim-kolonner PepMap erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolonn i olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använd PepMap fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger de högsta effektiviteterna för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolumn, NanoViper
Diameter (metrisk) 0.075 mm
För användning med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 7250 psi (500 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100 Å
Ytarea 450 m²/g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje nanoLC
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Smält kiseldioxid
Produkttyp Analytisk kolumn, NanoViper
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.