Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11352263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5 mm
15 mm
20 mm
50 mm
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diameter (metrisk):
0.05 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.2 mm
0.3 mm
0.75 mm
75μ m
1 mm
Partikelstorlek:
2 μm
2μ m
3 μm
5 μm
Produkttyp:
Analytisk kolonn
Analytisk kolumn, NanoViper
Analytisk nanokolonn
Fälla kolumn
Fällkolonn
Fällpatron
Kolumn
Trap Cartridge
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Produkttyp unitSize
11352263 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11342263 50 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11362263 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11372263 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11302273 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11312113 5 mm 1 mm 5 μm Trap Cartridge Varje
11362113 5 mm 0.3 mm 5 μm Fällpatron Paket med 5
11322113 15 mm 1 mm 5 μm Fällpatron Varje
11382243 150 mm 0.1 mm 5 μm Fällkolonn Paket med 2
11332253 150 mm 0.2 mm 5 μm Fälla kolumn Paket med 2
11352103 150 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11362103 250 mm 0.075 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11352023 150 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11372013 150 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11392253 50 mm 0.75 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11342013 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11342023 50 mm 0.05 mm 2 μm Analytisk kolumn, NanoViper Varje
11332023 50 mm 0.3 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15597520 250 mm 0.75 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11352013 150 mm 0.075 mm 3 μm Fälla kolumn Paket med 2
15810705 500 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk kolonn Varje
15820705 500 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
15567530 500 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15572920 750 mm 0.075 mm 2 μm Analytisk nanokolonn Varje
15800705 50 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolumn, NanoViper Varje
15588090 20 mm 75μ m 3 μm Fälla kolumn Varje
15527660 150 mm 0.05 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
11382253 250 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11342103 150 mm 0.075 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
11312263 150 mm 0.1 mm 5 μm Fällkolonn Paket med 2
15517460 150 mm 0.075 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
17294434 150 mm 0.1 mm 5 μm Fälla kolumn -
17204444 150 mm 0.3 mm 3 μm Analytisk kolumn, NanoViper -
13486836 150 mm 1 mm 2μ m Analytisk kolonn Varje
15518080 250 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
15588080 500 mm 0.05 mm 2μ m Kolumn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 11352263 Leverantör Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 164568
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Används för högupplösta tryptiska, naturliga och syntetiska peptidanalyser. Dess höga laddningskapacitet är exceptionell för låga mängder av peptider i komplexa proteomiska prover.
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
  • Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
  • Särskild belastning möjliggör högsta känslighet i LC/MS
  • Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
  • Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
  • Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
  • Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
  • Förmonterad med nanoViper pelarinloppskopplingar för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper beslag
  • Enkel att använda, ingen hylsa för små kapillärer
  • Verktygsfri montering
  • Ingen pelarskada från överdragning: klarar tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och kopplingar
  • Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi.
  • Hög lastkapacitet
  • Används för analys av peptider med låg mängd som ofta finns i komplexa proteomikprover
  • Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
  • Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm ID
  • Överlägsen protein- och peptidseparationer
  • Trifluorättiksyra (TFA)-fri LC/MS minimerar undertryckande effekter för ökad MS-känslighet
  • Enastående separationseffektivitet
  • Överlägsen upplösning och återhämtning
  • Enkel installation med nanoViper™ Fingertäta beslag
PepMap nanokolonner finns även förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertät passform för en dödvolymfri anslutning till 1000 bar.
  • Kräver inga verktyg
  • Ger praktiskt taget noll-dödvolymanslutningar
  • Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano , kapillär och mikroberöm PepMap kolumner
Nano (75 μm), kapillär (μ300 m) och mikro (μ1000 m) kolonner är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre ID-kolumner kan öka i känslighet i provbegränsade situationer. Medan nano LC-kolonner ofta används i proteomik, är de koncentrerade effekterna av kapillärer och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Hylla PepMap Kolumner erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolumner i en mängd olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använda PepMap Fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger den högsta effektiviteten för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kolumnformat Analytisk kolumn, NanoViper
Diameter (metrisk) 0.075 mm
För användning med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 7250 psi (500 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Kvantitet Varje
Ytarea 450 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje nanoLC
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Fused Silica
Produkttyp Analytisk kolonn
Mostrar más Mostrar menos
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.