Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
- Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
- Särskild belastning möjliggör högsta känslighet i LC/MS
- Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
- Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
- Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
- Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
- Förmonterad med nanoViper pelarinloppskopplingar för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper beslag
- Enkel att använda, ingen hylsa för små kapillärer
- Verktygsfri montering
- Ingen pelarskada från överdragning: klarar tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och kopplingar
- Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi.
- Hög lastkapacitet
- Används för analys av peptider med låg mängd som ofta finns i komplexa proteomikprover
- Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
- Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm ID
- Överlägsen protein- och peptidseparationer
- Trifluorättiksyra (TFA)-fri LC/MS minimerar undertryckande effekter för ökad MS-känslighet
- Enastående separationseffektivitet
- Överlägsen upplösning och återhämtning
- Enkel installation med nanoViper™ Fingertäta beslag
PepMap nanokolonner finns även förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertät passform för en dödvolymfri anslutning till 1000 bar.
- Kräver inga verktyg
- Ger praktiskt taget noll-dödvolymanslutningar
- Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano , kapillär och mikroberöm PepMap kolumner
Nano (75 μm), kapillär (μ300 m) och mikro (μ1000 m) kolonner är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre ID-kolumner kan öka i känslighet i provbegränsade situationer. Medan nano LC-kolonner ofta används i proteomik, är de koncentrerade effekterna av kapillärer och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Hylla PepMap Kolumner erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolumner i en mängd olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använda PepMap Fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger den högsta effektiviteten för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | NanoViper-kolumn |
| Diameter (metrisk) | 0.05 mm |
| För användning med | LC-MS, ESI-MS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 17400 psi (1200 bar) |
| Partikelstorlek | 2μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 450 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.