Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 15588090 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fällkolonn | Varje |
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Fällpatron | Paket med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk nanokolonn | Varje |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
- Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
- Särskild belastning möjliggör högsta känslighet i LC/MS
- Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
- Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
- Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
- Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
- Förmonterad med nanoViper pelarinloppskopplingar för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper beslag
- Enkel att använda, ingen hylsa för små kapillärer
- Verktygsfri montering
- Ingen pelarskada från överdragning: klarar tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och kopplingar
- Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi.
- Hög lastkapacitet
- Används för analys av peptider med låg mängd som ofta finns i komplexa proteomikprover
- Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
- Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm ID
- Överlägsen protein- och peptidseparationer
- Trifluorättiksyra (TFA)-fri LC/MS minimerar undertryckande effekter för ökad MS-känslighet
- Enastående separationseffektivitet
- Överlägsen upplösning och återhämtning
- Enkel installation med nanoViper™ Fingertäta beslag
PepMap nanokolonner finns även förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertät passform för en dödvolymfri anslutning till 1000 bar.
- Kräver inga verktyg
- Ger praktiskt taget noll-dödvolymanslutningar
- Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano , kapillär och mikroberöm PepMap kolumner
Nano (75 μm), kapillär (μ300 m) och mikro (μ1000 m) kolonner är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre ID-kolumner kan öka i känslighet i provbegränsade situationer. Medan nano LC-kolonner ofta används i proteomik, är de koncentrerade effekterna av kapillärer och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Hylla PepMap Kolumner erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolumner i en mängd olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använda PepMap Fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger den högsta effektiviteten för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | NanoViper Trap Columns, 2/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 75μ m |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Max. Tryck | 17400 psi (1200 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Porstorlek | 100Å |
| Kvantitet | Paket om 2 |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Kolumntyp | Peptidanalys |
| Fas | Omvänd fas |
| Sänglängd | 20 mm |
| Produkttyp | Fällkolonn |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.