Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. p-4522875 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Produkttyp | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 μm | Fällpatron | Paket med 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Fällpatron | Varje |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11342013 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytisk nanokolonn | Varje |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolumn, NanoViper | Varje |
| 15588090 | 20 mm | 75μ m | 3 μm | Fällkolonn | Varje |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | Paket med 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Fällkolonn | - |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytisk kolumn, NanoViper | - |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2μ m | Kolumn | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
Har hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet i analysen av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18 LC-kolonner. PepMap LC-kolonner erbjuder längder som är inriktade på snabb eller högupplöst peptidseparation.
- Hög upplösning vid proteinidentifiering, biomarkörupptäckt och systembiologi
- Särskild lastbarhet möjliggör högst känslighet i LC/MS
- Designad för TFA-fri LC-MS, som minimerar jonundertryckande effekter
- Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
- Högst kolumn-till-kolumn reproducerbarhet
- Lättanvänd, banbrytande miniatyriserad HPLC
- Förmonterade med nanoViper kolonneinloppsarmaturer för enkel pelarinstallation
Viktiga fördelar med nanoViper kopplingar
- Enkel att använda, ingen ärm för små kapillärer
- Verktygsfri montering
- Ingen pelarskada från överåtdragning: kan tåla tryck upp till 1000 bar och är kompatibel med tredjepartsventiler och unioner
- Inget experimentellt misslyckande på grund av dåliga anslutningar
Idealisk för högupplöst peptidkartläggning av tryptiska, naturliga och syntetiska peptider samt LC-MS/MS-peptidkartläggning för proteinidentifiering, biomarkörupptäckt och systembiologi.
- Hög lastkapacitet
- Användning för analys av lågt förekommande peptider som ofta finns i komplexa proteomikprover
- Välj kolumnlängd och ID för din genomströmning, känslighet och antal tillgängliga provkrav
- Välj mellan 50, 150, 250, 500 mm längder och 50, 75, 300 och 1000 μm I.D.
- Överlägsna protein- och peptidseparationer
- Trifluorättiksyra (TFA)-fritt LC/MS minimerar suppressionseffekter för ökad MS-känslighet
- Enastående separationseffektivitet
- Överlägsen upplösning och återhämtning
- Enkel installation med nanoViper™ fingertight fittings
PepMap nanokolonner finns också tillgängliga förmonterade med Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting för en dödvolymsfri anslutning till 1000 bar.
- Kräver inga verktyg
- Erbjuder praktiskt taget noll dödvolymsanslutningar
- Tål tryck upp till 1000 bar
Om Nano, kapillär och mikro Acclaim-kolonner PepMap
Nano (75 μm), kapillärkolonner (300 μm) och mikrokolonner (1000 μm) är idealiska för protein- och peptidanalyser. Provmängden är ofta begränsad och mindre I.D.-kolumner kan öka i känslighet i urvalsbegränsade situationer. Även om nano-LC-kolonner ofta används inom proteomik, är de koncentrerande effekterna av kapillär- och mikrokolonner fördelaktiga för metabolomik eller för att underlätta LC-MS-gränssnitt. Thermo Scientific Acclaim-kolonner PepMap erbjuds i nano-, kapillär- och mikrokolonn i olika kemier för peptid- och proteinanalys.
Använd PepMap fällkolonner för avsaltning och förkoncentration av peptider före LC-separation med MS-detektion. Fällkolonnerna ger de högsta effektiviteterna för endimensionella peptidkartläggningsexperiment och 2D-LC-analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolumn, NanoViper |
| Diameter (metrisk) | 0.075 mm |
| För användning med | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 7250 psi (500 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Ytarea | 450 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | nanoLC |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure kiseldioxid |
| Kolbelastning | 15% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Smält kiseldioxid |
| Produkttyp | Analytisk kolumn, NanoViper |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.