Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11361793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11361793
Brand: Thermo Scientific™ 060263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bredporiga C18-kolonner för att uppnå högupplösta proteinseparationer.
Uppnå högupplöst peptidkartläggning och proteinseparationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC-kolonner. De μ3 m ultrarena kiseldioxidpartiklarna minskar gränserna för diffusion av analyterna till den stationära fasen, vilket resulterar i snabba, högupplösta separationer. Jämfört med μ5 m kolonnpackningar stödjer de mindre partiklarna ökade flödeshastigheter och grundare gradienter på kortare kolonner för snabbare separationer.
Högupplöst separation av proteiner och peptider
  • Högpresterande C18-bindningskemi på 300Å por kiseldioxid
  • Applikation testad för lämplighet i peptidkartläggning
  • Reproducerbar för pålitliga resultat
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
Om Acclaim Family of HPLC Columns
  • Kompletterande selektivitet, hög kolumneffektivitet och ultrahög upplösning
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8- och C18-faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Glasfodrad slang
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.