Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå högupplöst peptidkartläggning och proteinseparationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC-kolonner. De μ3 m ultrarena kiseldioxidpartiklarna minskar gränserna för diffusion av analyterna till den stationära fasen, vilket resulterar i snabba, högupplösta separationer. Jämfört med μ5 m kolonnpackningar stödjer de mindre partiklarna ökade flödeshastigheter och grundare gradienter på kortare kolonner för snabbare separationer.
- Högpresterande C18-bindningskemi på 300Å por kiseldioxid
- Applikation testad för lämplighet i peptidkartläggning
- Reproducerbar för pålitliga resultat
- Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
- Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
- Kompletterande selektivitet, hög kolumneffektivitet och ultrahög upplösning
- Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8- och C18-faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 300Å |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.