Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11391793 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11391793 50 mm 4.6 mm Varje
11361793 50 mm 2.1 mm Varje
11371793 150 mm 2.1 mm Varje
11381793 150 mm 4.6 mm Varje
11341863 150 mm 3 mm Varje
11351733 10 mm 2.1 mm Paket med 2
11321923 10 mm 4.6 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11391793 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 060265
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bredporiga C18-kolonner för att uppnå högupplösta proteinseparationer.
Uppnå högupplöst peptidkartläggning och proteinseparationer med Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18 LC-kolonner. De μ3 m ultrarena kiseldioxidpartiklarna minskar gränserna för diffusion av analyterna till den stationära fasen, vilket resulterar i snabba, högupplösta separationer. Jämfört med μ5 m kolonnpackningar stödjer de mindre partiklarna ökade flödeshastigheter och grundare gradienter på kortare kolonner för snabbare separationer.
Högupplöst separation av proteiner och peptider
  • Högpresterande C18-bindningskemi på 300Å por kiseldioxid
  • Applikation testad för lämplighet i peptidkartläggning
  • Reproducerbar för pålitliga resultat
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
Om Acclaim Family of HPLC Columns
  • Kompletterande selektivitet, hög kolumneffektivitet och ultrahög upplösning
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8- och C18-faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Glasfodrad slang
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.