Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C18 Peptid Analysis HPLC Kolumn, 5μ m, 0,2 mm x 10 mm
Produktkod. 11322253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11322253 10 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 11322253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 164212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Förkolumnfällor; Kolbelastning: 15%; Porstorlek: 100Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Erbjuder hög laddningskapacitet för exceptionell lämplighet vid analys av peptider med låg mängd peptider i komplexa proteomikprover med Thermo Scientific™ Acclaim™ μ5 m PepMap™ 100 nanofällor.
  • Hög upplösning i proteinidentifiering, upptäckt av biomarkörer och systembiologi
  • Särskild belastningsbarhet tillåter högsta känslighet i LC/MS
  • Designad för TFA-fri LC-MS, vilket minimerar jonundertryckande effekter
  • Optimerad för koppling till ESI/MS och MALDI-MS
  • Högsta kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet
  • Enkel att använda, banbrytande miniatyriserad HPLC
  • Används vanligtvis för avsaltning av peptider före LC-separation med MS-detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Förkolumnfällor
Diameter (metrisk) 0.2 mm
För användning med LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 14500 psi (1000 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 450 m² /g
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje nanoLC
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 15%
Kolumntyp Peptidanalys
Fas Omvänd fas
Material Fused Silica