Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 15502930 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
15502930 150 mm 3 mm Varje
15582920 150 mm 2.1 mm Varje
15522930 150 mm 4.6 mm Varje
15592920 10 mm 2.1 mm Paket med 2
15512930 10 mm 3 mm Paket med 2
15532930 10 mm 4.6 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15502930 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 088755
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyll dagens krav på aminoglykosidantibiotikaanalyser, inklusive karaktärisering av läkemedelsrenhet& kvantifiering. De har unik tolerans mot tuffa förhållanden.
Få en högpresterande kolumner med omvänd fas för aminoglykosidanalys. Den robusta och robusta Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-kolonn ger exceptionell tolerans som krävs för aminoglykosiders jonparande kromatografiska separationer. Dessa kiseldioxidbaserade C18-kolonner är optimerade för olika aminoglykosidantibiotikaanalyser, inklusive karakterisering och kvantifiering av läkemedelsrenhet, terapeutisk läkemedelsövervakning och restkontrolltestning i olika matriser. Dessa kolonner är stabila vid lågt pH, hög temperatur, organiska lösningsmedel och vattenhaltiga rörliga faser.
Mycket stabil för aminoglykosidanalyser
Acclaim AmG C18-kolonnen är speciellt utformad för jonparande omvänd fas HPLC (IP-RPLC)-analys av aminoglykosidantibiotika med användning av flyktiga perfluorerade karboxylsyror som jonparningsreagens, såsom 100 mM trifluorättiksyra (TFA). Acclaim AmG C18 stationära fas är baserad på en egenutvecklad C18 bindningsteknologi som ger extremt hög stabilitet mot sura förhållanden. Denna specialkolonn uppvisar utmärkt selektivitet och hög upplösning för analys av aminoglykosidantibiotika. Dessutom är den lätt att använda eftersom enkel vattenhaltig mobil fas (t.ex. 100 mM TFA) utan organiskt lösningsmedel och pH-justerande buffert är tillräckligt i de flesta fall.
  • Utmärkt selektivitet för aminoglykosider
  • Överlägsen tolerans mot sura förhållanden
  • Hög effektivitet och genomströmning
  • Användarvänlighet
Kolonnen kan användas med UV-, CAD-, ELSD-detektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0,425 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 8000 psi (550 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 0,5 till 10
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Temperatur <80 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk kiseldioxid med hög renhet
Kolumntyp Aminoglykosidanalys
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad