Beskrivning
Få en högpresterande kolumner med omvänd fas för aminoglykosidanalys. Den robusta och robusta Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-kolonn ger exceptionell tolerans som krävs för aminoglykosiders jonparande kromatografiska separationer. Dessa kiseldioxidbaserade C18-kolonner är optimerade för olika aminoglykosidantibiotikaanalyser, inklusive karakterisering och kvantifiering av läkemedelsrenhet, terapeutisk läkemedelsövervakning och restkontrolltestning i olika matriser. Dessa kolonner är stabila vid lågt pH, hög temperatur, organiska lösningsmedel och vattenhaltiga rörliga faser.
Acclaim AmG C18-kolonnen är speciellt utformad för jonparande omvänd fas HPLC (IP-RPLC)-analys av aminoglykosidantibiotika med användning av flyktiga perfluorerade karboxylsyror som jonparningsreagens, såsom 100 mM trifluorättiksyra (TFA). Acclaim AmG C18 stationära fas är baserad på en egenutvecklad C18 bindningsteknologi som ger extremt hög stabilitet mot sura förhållanden. Denna specialkolonn uppvisar utmärkt selektivitet och hög upplösning för analys av aminoglykosidantibiotika. Dessutom är den lätt att använda eftersom enkel vattenhaltig mobil fas (t.ex. 100 mM TFA) utan organiskt lösningsmedel och pH-justerande buffert är tillräckligt i de flesta fall.
- Utmärkt selektivitet för aminoglykosider
- Överlägsen tolerans mot sura förhållanden
- Hög effektivitet och genomströmning
- Användarvänlighet
Kolonnen kan användas med UV-, CAD-, ELSD-detektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 8000 psi (550 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 0,5 till 10 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | 2 skyddspatroner/pk. (Kräver skyddskassetthållare 069580) |
| Temperatur | <80 °C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |