Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-kolonner
Produktkod. 11362003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11362003 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11312003 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11322003 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
12769815 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
12779815 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
12799815 50 mm 3 mm 3 μm Varje
12709825 250 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12719825 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12729825 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11332003 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 2
11342003 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
11352003 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 2
11372003 150 mm 3 mm 3 μm Varje
11362023 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11372023 250 mm 3 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11362003 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 075723
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för överlägsen separation av hydrofoba strukturella isomerer.
För separationer av hydrofoba, strukturellt besläktade isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-kolonner med omvänd fas ger överlägsna resultat. Den kovalenta modifieringen av C30-alkylsilan på ultraren, sfärisk, porös silikagel ger dessa kolonner hög formselektivitet. De är helt kompatibla med olika vattenhaltiga buffertar, användbara för ett brett användningsområde av analyter och erbjuder mer flexibilitet vid metodutveckling.
Hög formselektivitet för separering av strukturellt relaterade isomerer
  • Unik selektivitet som kompletterar andra kolumner med omvänd fas
  • Hög effektivitet och robust packning
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2 och 8
  • Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 200Å
Om Acclaim Family of HPLC Columns
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
  • Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 8500 psi (586 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 200Å
Kvantitet Varje
Ytarea 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L62
Stationär fas C30
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Proprietär
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.