Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För separationer av hydrofoba, strukturellt besläktade isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-kolonner med omvänd fas ger överlägsna resultat. Den kovalenta modifieringen av C30-alkylsilan på ultraren, sfärisk, porös silikagel ger dessa kolonner hög formselektivitet. De är helt kompatibla med olika vattenhaltiga buffertar, användbara för ett brett användningsområde av analyter och erbjuder mer flexibilitet vid metodutveckling.
- Unik selektivitet som kompletterar andra kolumner med omvänd fas
- Hög effektivitet och robust packning
- Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
- Stabil mellan pH 2 och 8
- Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 200Å
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
- Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
- Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 8500 psi (586 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 200Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 200 m² /g |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.