Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-kolonner
Produktkod. 12709825 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12709825
Brand: Thermo Scientific™ 078664
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för överlägsen separation av hydrofoba strukturella isomerer.
För separationer av hydrofoba, strukturellt besläktade isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-kolonner med omvänd fas ger överlägsna resultat. Den kovalenta modifieringen av C30-alkylsilan på ultraren, sfärisk, porös silikagel ger dessa kolonner hög formselektivitet. De är helt kompatibla med olika vattenhaltiga buffertar, användbara för ett brett användningsområde av analyter och erbjuder mer flexibilitet vid metodutveckling.
Hög formselektivitet för separering av strukturellt relaterade isomerer
  • Unik selektivitet som kompletterar andra kolumner med omvänd fas
  • Hög effektivitet och robust packning
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2 och 8
  • Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 200Å
Om Acclaim Family of HPLC Columns
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
  • Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,2 till 0,3 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 10 000 psi (690 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 200Å
Kvantitet Varje
Ytarea 200 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L62
Stationär fas C30
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Proprietär
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.