Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-kolonner
Produktkod. 12799815 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12799815
Brand: Thermo Scientific™ 078663
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för överlägsen separation av hydrofoba strukturella isomerer.
För separationer av hydrofoba, strukturellt besläktade isomerer, Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-kolonner med omvänd fas ger överlägsna resultat. Den kovalenta modifieringen av C30-alkylsilan på ultraren, sfärisk, porös silikagel ger dessa kolonner hög formselektivitet. De är helt kompatibla med olika vattenhaltiga buffertar, användbara för ett brett användningsområde av analyter och erbjuder mer flexibilitet vid metodutveckling.
High Shape Selectivity for the Separation of Structurally Related Isomers
  • Unique selectivity complementary to other reversed-phase columns
  • High efficiency and rugged packing
  • Extremely low bleed, fully compatible with MS
  • Stable between pH 2 and 8
  • Available in 3 and 5μm particle sizes and 4.6, 3.0, and 2.1mm diameters, with an average pore diameter of 200Å
About the Acclaim Family of HPLC Columns
Achieve the high standards set by modern HPLC and LC/MS methods with the Acclaim family of reversed-phase columns. These silica-based columns with advanced column bonding and endcapping technologies provide complementary selectivity, high column efficiencies, and ultra-high resolution for a wide variety of applications.
  • Broad spectrum of stationary phases, including conventional C8 and C18 phases, polar embedded phases, and specialty phases including wide-pore, are available to meet your specific application needs
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for pharmaceutical, biopharmaceutical, environmental, food, and other industrial chromatographic separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0.4 to 0.6 mL/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 200 Å
Ytarea 200 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L62
Stationär fas C30
Produktlinje Acclaim
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 13%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Proprietary
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.