Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate HPLC Columns
Produktkod. 11322033 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2.2 μm
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11322033 150 mm 3 mm 3 μm Varje
11312033 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11332033 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11312083 150 mm 2.1 mm 2.2 μm Varje
11322083 100 mm 2.1 mm 2.2 μm Varje
11302033 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11342033 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 2
11352033 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
11362033 10 mm 2.1 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11322033 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 072926
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Achieve baseline separation of carbamate specified in U.S. EPA Method 531.2 with high-efficiency Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate LC Columns.
Uppnå baslinjeseparation av karbamatbekämpningsmedel (N-metylkarbamat och N-metylkarbamoyloxim) specificerade i USA EPA-metod 531.2 genom att använda Thermo Scientific™ Acclaim™ Karbamat LC-kolonner. Dessa högeffektiva kolonner är kompatibla med både binära (metanol/vatten) och ternära (acetonitril/metanol/vatten) mobilfasgradienter för större flexibilitet. Använd dessa kolumner med extremt låg blödning med antingen LC/post-kolonnderivatisering/fluorescens eller LC/MS-detektion för den ultimata känsligheten.
Flera kolumnformat uppfyller dina specifika analysbehov
  • 5 μm, 4,6x 250 mm kolumn: Anger standarden för högsta upplösning med post-kolonnreaktion (PCR) och fluorescensdetektion (FLD)
  • 3 μm, 4,x6 150 mm kolumn: Sparar tid och ökar provgenomströmningen
  • 3 μm, 3,x0 150 mm Kolumn: Sparar tid och minskar förbrukningen av lösningsmedel
  • 3 μm, 2,x1 150 mm kolumn: Lämplig för LC/MS, för att uppnå lägsta möjliga detektionsgränser
  • Två RSLC, 2,2 μm kolumner (2,x1 100 mm och 2,x1 150 mm): Ger högupplösta separationer med hög genomströmning
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim specialkolonner har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Proprietär Alkyl Group
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0,4 till 0,8 ml/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 6500 psi (450 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 3 till 7
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Specialitet/applikationsspecifik
Endcapped Ja
Typ Analytisk kolonn
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.