Beskrivning
Uppnå baslinjeupplösning för alla 14 sprängämnen som anges i EPA SW-846 Method 8330 med Thermo Scientific™ Acclaim™ Sprängämnen E2 LC-kolonner, Nitroaromatics och Nitraminer med HPLC. Deras unika kolumnkemi ger överlägsen upplösning med kompletterande selektiviteter. Använd E1-kolumnen (tillgänglig separat) som en direkt ersättning för ODS-kolonner för primär analys. Använd sedan E2-kolumnen som antingen en primär eller en bekräftande kolumn. Ändra enkelt separationsförhållandena för E2-kolonnen för att rymma ett bredare användningsområde, inklusive analys av sprängämnen utanför USA EPA-metod 8330.
- Reproducerbar prestanda
- Enkla isokratiska elueringsbetingelser
- Unika selektiviteter för att separera andra nitroaromatiska molekyler
- Robusta kolumner med bra reproducerbarhet från parti till parti
- Utvecklad, tillverkad och testad för att möta behoven hos specifika applikationer
- Kolumner ger överlägsen upplösning med enkel användning
- Användstestad för att garantera konsekventa separationer
- Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
- Utmärkta toppformer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flödeshastighet | 0,4 till 0,6 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 11600 psi (800 bar) |
| Metall Orenhet | <10,0 ppm total metall,< 3,0 ppm individuell metall |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Partikelstorleksfördelning | <1.3 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.