Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Skyddshållare och koppling
Produktkod. 11321933 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Skyddspatronhållar-kopplingssats V-2
Skyddspatronkoppling V-2
Skyddspatronshållare V-2
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11321933 Skyddspatronhållar-kopplingssats V-2 Varje
11311733 Skyddspatronshållare V-2 Varje
11332043 Skyddspatronkoppling V-2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321933 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 069707
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd Thermo Scientific™ Skyddshållare och koppling för din Thermo Scientific™ Acclaim™ Vaktkolonner. De kan köpas separat eller som ett kit.
Använd Thermo Scientific™ Skyddshållare och koppling för din Thermo Scientific™ Acclaim™ Vaktkolonner. De kan köpas separat eller som ett kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Alla Acclaim Guard-kassetter
Produkttyp Skyddspatronhållar-kopplingssats V-2
Inkluderar Skyddspelare och koppling
Kvantitet Varje
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Produktlinje Erkännande
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.