Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-kolonner
Produktkod. 11392043 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11392043 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11372043 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11382043 150 mm 3 mm 3 μm Varje
11322053 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 2
11312053 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 2
11302053 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11392043 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 074259
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna HILIC-kolonn för att behålla och separera högpolära molekyler som inte kvarhålls genom omvänd faskromatografi.
Separera mycket hydrofila molekyler genom hydrofil interaktionsvätskekromatografi med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 LC-kolonner. Dessa kolonner behåller och separerar högpolära molekyler som inte kvarhålls genom omvänd faskromatografi. Deras högrena, sfäriska, porösa kiseldioxidbas är kovalent modifierad med ett patentskyddat hydrofilt skikt. Denna kemi möjliggör användning av 5 20 –% vattenhaltig mobil fas samtidigt som affiniteten för polära analyter bibehålls. Provgenomströmningen ökas utan att du behöver avdunsta och rekonstituera prover lösta i icke-vattenhaltiga lösningsmedel.
Robusta och reproducerbara separationer av högpolära föreningar:
  • Unik selektivitet, komplementär till kolumner med omvänd fas
  • Förbättrad känslighet för MS-detektering
  • Hydrolytiskt stabil
  • Robust kolonnpackning
  • Brett användningsområde, inklusive separation av hydrofila läkemedel och läkemedelsmetaboliter
Acclaim HILIC-10 LC-kolonner är tillgängliga i μ3 m partikelstorlek och en mängd olika kolonnformat: 4,x6 150 mm, för rutinanalys med hög genomströmning; 3,x0 150 mm, för analys med hög genomströmning med reducerad lösningsmedelsförbrukning; och 2,x1 150 mm, för LC-MS-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Proprietär Polar Group
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,2 till 0,4 ml/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 8500 psi (590 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 70 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Ja
Fas HILISK
Typ Analytisk kolonn
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.