Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-kolonner
Produktkod. p-4522896 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11372043
Brand: Thermo Scientific™ 074257
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna HILIC-kolonn för att behålla och separera högpolära molekyler som inte kvarhålls genom omvänd faskromatografi.
Separera mycket hydrofila molekyler genom hydrofil interaktionsvätskekromatografi med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 LC-kolonner. Dessa kolonner behåller och separerar högpolära molekyler som inte kvarhålls genom omvänd faskromatografi. Deras högrena, sfäriska, porösa kiseldioxidbas är kovalent modifierad med ett patentskyddat hydrofilt skikt. Denna kemi möjliggör användning av 5 20 –% vattenhaltig mobil fas samtidigt som affiniteten för polära analyter bibehålls. Provgenomströmningen ökas utan att du behöver avdunsta och rekonstituera prover lösta i icke-vattenhaltiga lösningsmedel.
Rugged and Reproducible Separations of Highly Polar Compounds:
  • Unique selectivity, complementary to reversed-phase columns
  • Enhanced sensitivity for MS detection
  • Hydrolytically stable
  • Rugged column packing
  • Broad application range, including separation of hydrophilic drugs and drug metabolites
Acclaim HILIC-10 LC columns are available in 3μm particle size and a variety of column formats: 4.6×150mm, for high-throughput routine analysis; 3.0×150mm, for high-throughput analysis with reduced solvent consumption; and 2.1×150mm, for LC-MS analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Proprietary Polar Group
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0.8 to 1.5 mL/min
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 8500 psi (590 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m²/g
Temperatur 70°C
Stationär fas Proprietary
Produktlinje Acclaim
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 8%
Kolumntyp HILIC
Endcapped Yes
Fas HILIC
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.