Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandat läge WAX-1 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
När du behöver kraftfull selektivitetskontroll för separation av anjoniska molekyler, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-kolonner.
När du behöver kraftfull selektivitetskontroll för separation av anjoniska molekyler, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-kolonner. Den kiseldioxidbaserade stationära fasen har en hydrofob alkylkedja med en joniserbar terminus som ger både hydrofoba omvändfas- och svaga anjonbytaregenskaper. Denna unika kemi producerar en multimodseparationsmekanism för samtidig separation av sura, basiska och neutrala molekyler. Selektiviteten är helt justerbar genom ändringar av jonstyrka, pH eller innehåll av organiskt lösningsmedel.
- Retentionsmekanism i flera lägen: omvänd fas, svagt anjonbyte och HILIC-lägen
- Differentiering av molekyler med liknande hydrofobiciteter, såsom hydrofila organiska syror
- Selektivitet ortogonal mot kolumner med omvänd fas
- Utmärkt kolonneffektivitet och toppasymmetri
- Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
- Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
Specifikationer
Specifikationer
Kolumnformat | Skyddskassett, 2 st. |
Diameter (metrisk) | 3 mm |
För användning med | HPLC med UV-detektion |
Längd (metrisk) | 10 mm |
Max. Tryck | 6000 psi (415 bar) |
Partikelstorlek | 5 μm |
pH | 2,5 till 7,5 |
Porstorlek | 120 Å |
Kvantitet | Paket om 2 |
Ytarea | 300 m² /g |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Dokument
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Reference Materials
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.