Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandat läge WCX-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 11351903 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11351903
Brand: Thermo Scientific™ 068371
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera katjoniska molekyler med kraftfull justerbar selektivitetskontroll med denna mixed-mode omvänd fas och svag katjonbytar LC-kolonn.
Separata katjoniska molekyler med kraftfull justerbar selektivitetskontroll med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WCX-1 LC-kolonner. Den kiseldioxidbaserade stationära fasen har en hydrofob alkylkedja med en karboxylterminal som ger både hydrofoba omvändfas- och svaga katjonbytaregenskaper. Denna multimodseparationsmekanism ger samtidig separation av basiska och neutrala föreningar. Genom att oberoende eller samtidigt ställa in den mobila fasens jonstyrka, pH och organiska modifierare kan du kontrollera selektiviteten för joniserbara och neutrala föreningar.
Behåller och separerar mycket hydrofila till mycket hydrofoba basmolekyler
  • Retentionsmekanism för flera lägen: omvänd fas, svagt katjonbyte, anjonuteslutning och HILIC-lägen
  • Selektivitet komplementär till C18-kolonner med omvänd fas
  • Effektiv primärkolonn för en mängd olika basanalyter; också en idealisk kolumn för utveckling av sekundära metoder
  • Mångsidig i applikationer som kräver olika selektiviteter
  • Symmetriska toppformer och utmärkt effektivitet
  • Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
  • Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,1 till 0,6 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2,5 till 7
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 50 °C
USP typ L85
Stationär fas Hydrofob alkylkedja med en karboxylterminal
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas Omvänd fas, jonbyte, jonexkludering, HILIC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.