Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandat läge WCX-1 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separata katjoniska molekyler med kraftfull justerbar selektivitetskontroll med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WCX-1 LC-kolonner. Den kiseldioxidbaserade stationära fasen har en hydrofob alkylkedja med en karboxylterminal som ger både hydrofoba omvändfas- och svaga katjonbytaregenskaper. Denna multimodseparationsmekanism ger samtidig separation av basiska och neutrala föreningar. Genom att oberoende eller samtidigt ställa in den mobila fasens jonstyrka, pH och organiska modifierare kan du kontrollera selektiviteten för joniserbara och neutrala föreningar.
- Retentionsmekanism för flera lägen: omvänd fas, svagt katjonbyte, anjonuteslutning och HILIC-lägen
- Selektivitet komplementär till C18-kolonner med omvänd fas
- Effektiv primärkolonn för en mängd olika basanalyter; också en idealisk kolumn för utveckling av sekundära metoder
- Mångsidig i applikationer som kräver olika selektiviteter
- Symmetriska toppformer och utmärkt effektivitet
- Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
- Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0,1 till 0,6 ml/min |
| För användning med | HILISK |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.