Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syra HPLC-kolonner
Produktkod. 11331943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11331943
Brand: Thermo Scientific™ 070087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för separation av hydrofila, alifatiska och aromatiska organiska syror.
För oöverträffad prestanda vid separering av hydrofila, alifatiska och aromatiska organiska syror Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syra LC-kolonner. Dessa högeffektiva, omvändfasiga kiseldioxidkolonner är kompatibla med 100 % vattenhaltiga mobila faser och har utmärkt hydrolytisk stabilitet vid låga pH-värden för utmärkt selektivitet vid separation av organiska syror. Uppnå högupplösta separationer med snabba körtider och minimal provberedning.
Högeffektiv analys av organisk syra med hög genomströmning
  • Idealisk selektivitet för små hydrofila organiska syror, C1 till C7 alifatiska syror och hydrofila aromatiska syror
  • Utmärkt kolonneffektivitet och toppformer för organiska syror
  • Hydrolytisk stabilitet vid låga pH-förhållanden för optimal retention i omvänd fas av organiska syror
  • Användningstestad för att garantera konsekventa separationer av hydrofila organiska syror
  • Förpackad i metallfritt PEEK kolonnkroppar för att eliminera oönskad interaktion mellan analyterna och kolonnkroppen
  • Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0 och 4,0 mm diametrar, med 150 och 250 mm längder
Rekommenderas för analys och kvalitetstester av livsmedel, drycker, läkemedel, kemiska intermediärer och miljöprover.
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim specialkolonner har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,2 till 0,5 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar) vattenhaltig, 2000 psi (140 bar) organisk
Metall Orenhet <10,0 ppm total metall,< 3,0 ppm individuell metall
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
Partikelstorleksfördelning <1.3
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Porvolym 1 mL/g
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Yttäckning 2,7 mmol/m²
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 17%
Kolumntyp Specialitet/applikationsspecifik
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.