Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syra HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För oöverträffad prestanda vid separering av hydrofila, alifatiska och aromatiska organiska syror Thermo Scientific™ Acclaim™ Organisk syra LC-kolonner. Dessa högeffektiva, omvändfasiga kiseldioxidkolonner är kompatibla med 100 % vattenhaltiga mobila faser och har utmärkt hydrolytisk stabilitet vid låga pH-värden för utmärkt selektivitet vid separation av organiska syror. Uppnå högupplösta separationer med snabba körtider och minimal provberedning.
- Idealisk selektivitet för små hydrofila organiska syror, C1 till C7 alifatiska syror och hydrofila aromatiska syror
- Utmärkt kolonneffektivitet och toppformer för organiska syror
- Hydrolytisk stabilitet vid låga pH-förhållanden för optimal retention i omvänd fas av organiska syror
- Användningstestad för att garantera konsekventa separationer av hydrofila organiska syror
- Förpackad i metallfritt PEEK kolonnkroppar för att eliminera oönskad interaktion mellan analyterna och kolonnkroppen
- Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0 och 4,0 mm diametrar, med 150 och 250 mm längder
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim specialkolonner har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
- Användstestad för att garantera konsekventa separationer
- Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
- Utmärkta toppformer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flödeshastighet | 0,6 till 1,5 ml/min |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) vattenhaltig, 2000 psi (140 bar) organisk |
| Metall Orenhet | <10,0 ppm total metall,< 3,0 ppm individuell metall |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Partikelstorleksfördelning | <1.3 |
| pH | 2 till 8 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.