Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För unik selektivitet av aromatiska föreningar och överlägsen kromatografisk prestanda, välj Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1 LC-kolonner med omvänd fas. Den specialdesignade bundna fasen visar störreπ -π interaktion än andra fenylfaser och ger ökad aromatisk selektivitet och högre hydrofob retention. Dessa kolonner är idealiska för analys av aromatiska analyter, inklusive glukokortikosteroider, östrogener, fettlösliga vitaminer och fosfolipider.
- Hög hydrofob retention
- Kompatibilitet med mycket vattenhaltig mobil fas
- Hög effektivitet och robust packning
- Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
- Stabil mellan pH 2 och 8
- Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa ultrarena kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
- Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
- Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flödeshastighet | 0,5 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 8500 psi (586 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.