Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Product Code. 15118754 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
33 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
7.8 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. 15118754
Brand: Thermo Scientific™ 079721
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Acclaim-familjen av hartsbaserade, högpresterande kromatografikolonner med storleksuteslutning.
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Storleksuteslutning HPLC-kolonner. Dessa hartsbaserade, högpresterande, storleksuteslutande kromatografikolonner täcker molekylviktsområde: 7 m, 1000μÅ. Kombinationen av ett proprietärt mono-dispergerat hydrofilt harts med flera porer och liten partikelstorlek ger hög upplösning och bra linjäritet för kalibreringskurvan utan böjningspunkter för noggrann, tillförlitlig analys av en mängd olika vattenlösliga polymerer.
Acclaim SEC-1000 LC-kolonnen är kalibrerad från 1 000 till 1 000 000 Dalton och kan karakterisera polymerer med hög molekylvikt.
Högpresterande analys av vattenlösliga polymerer
  • Högupplöst analys vid reducerad lösningsmedelsförbrukning i tillgänglig 4,6 x 300 mm dimension
  • Stabil ytbindning leder till låg kolonnblödning och förbättrar kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD och Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Laddade aerosoldetektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 600 psi (40 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 7μ m
pH 2 till 12
Porstorlek 1000Å
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös polymer
Kolumntyp Storleksexkludering
Endcapped Ja
Fas Storleksexkludering
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.