Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Acclaim-familjen av hartsbaserade, högpresterande kromatografikolonner med storleksuteslutning.
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Storleksuteslutning HPLC-kolonner. Dessa hartsbaserade, högpresterande, storleksuteslutande kromatografikolonner täcker molekylviktsområde: 7 m, 1000μÅ. Kombinationen av ett proprietärt mono-dispergerat hydrofilt harts med flera porer och liten partikelstorlek ger hög upplösning och bra linjäritet för kalibreringskurvan utan böjningspunkter för noggrann, tillförlitlig analys av en mängd olika vattenlösliga polymerer.
Högpresterande analys av vattenlösliga polymerer
- Högupplöst analys vid reducerad lösningsmedelsförbrukning i tillgänglig 4,6 x 300 mm dimension
- Stabil ytbindning leder till låg kolonnblödning och förbättrar kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD och Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Laddade aerosoldetektorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Max. Tryck | 600 psi (40 bar) |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 7μ m |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | 1000Å |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.