Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 storleksexklusionskromatografi HPLC-kolonner
Produktkod. p-4569674 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
33 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
7.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15108754
Brand: Thermo Scientific™ 079723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Acclaim-familjen av hartsbaserade, högpresterande kromatografikolonner med storleksuteslutning.
Separera vattenlösliga polymerer och oligomerer med Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner. Dessa hartsbaserade, högpresterande, storleksuteslutande kromatografikolonner täcker molekylviktsområdet: 5 m, 300μÅ. Kombinationen av ett proprietärt mono-dispergerat hydrofilt harts med flera porer och liten partikelstorlek ger hög upplösning och bra linjäritet för kalibreringskurvan utan böjningspunkter för noggrann, tillförlitlig analys av en mängd olika vattenlösliga polymerer.
Acclaim SEC-300-kolonnen är kalibrerad från 100 till 50 000 Dalton och erbjuder bra upplösning för polymerer eller oligomerer med lägre molekylvikt.
Högpresterande analys av vattenlösliga polymerer
  • Högupplöst analys vid reducerad lösningsmedelsförbrukning i tillgänglig 4,6 x 300 mm dimension
  • Stabil ytbindning leder till låg kolonnblödning och förbättrar kompatibiliteten med UV, RI, MS, ELSD och Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Laddade aerosoldetektorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0,35 ml/min
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 1200 psi (80 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös polymer
Kolumntyp Storleksexkludering
Endcapped Ja
Fas Storleksexkludering
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.