Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfaktant HPLC-kolonner
Produktkod. 11311823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11311823 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11321823 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11331903 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11361923 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 2
11381913 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 2
11321983 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
11311943 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11301943 150 mm 3 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11311823 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 063201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för enastående separation av anjoniska, nonjoniska och katjoniska ytaktiva ämnen med ELSD- och RI-detektorer.
Uppnå enastående separation av alla klasser av ytaktiva ämnen med Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfaktant LC-kolonner. Dessa högeffektiva, kiseldioxidbaserade kolonner ger utmärkt upplösning och genomströmning för HPLC-separationer med UV-Vis, evaporativ ljusspridning (ELSD) eller brytningsindex (RI) detektion. Den nya ytkemin skapar en unik polaritet som erbjuder avsevärt förbättrad upplösning för individuella oligomerer av etoxylerade ytaktiva ämnen jämfört med konventionella C18-kolonner.
När du vill använda en laddad aerosoldetektor (CAD) eller en masspektrometer (MS) för din analys av ytaktiva ämnen, välj Acclaim Surfactant Plus LC-kolumnen. Denna högupplösta, högeffektiva och högkapacitetskolonn har liknande selektivitet som Acclaim Surfactant-kolonnen men har exceptionellt låg blödning för optimal prestanda med detektorer med högre känslighet.
Oöverträffad prestanda för att separera ett brett utbud av ytaktiva ämnen
  • Idealisk selektivitet för separation av anjoniska, nonjoniska, katjoniska och amfotära ytaktiva ämnen
  • Motståndskraftig mot avvätning under mycket vattenhaltiga mobilfasförhållanden
  • Behåller mycket hydrofila föreningar, såsom hydrotroper
  • Utmärkta toppformer, speciellt för katjoniska ytaktiva ämnen
  • Robusta separationer under en mängd olika förhållanden
  • Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0 och 4,6 mm diametrar, med 150 och 250 mm längder
Om familjen av Acclaim Specialty HPLC Columns Acclaim
Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 0,8 till 2,0 ml/min
För användning med ELSD, SCD, UV-Vis Detektor
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5500 psi (380 bar)
Metall Orenhet <10,0 ppm total metall,< 3,0 ppm individuell metall
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 5 μm
Partikelstorleksfördelning <1.3
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 120 Å
Porvolym 0,9 till 1 ml/g
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Specialitet/applikationsspecifik
Endcapped Ja
Fas Jonisk separation
Typ Analytisk kolonn
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.