Beskrivning
Uppnå enastående separation av alla klasser av ytaktiva ämnen med Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfaktant LC-kolonner. Dessa högeffektiva, kiseldioxidbaserade kolonner ger utmärkt upplösning och genomströmning för HPLC-separationer med UV-Vis, evaporativ ljusspridning (ELSD) eller brytningsindex (RI) detektion. Den nya ytkemin skapar en unik polaritet som erbjuder avsevärt förbättrad upplösning för individuella oligomerer av etoxylerade ytaktiva ämnen jämfört med konventionella C18-kolonner.
När du vill använda en laddad aerosoldetektor (CAD) eller en masspektrometer (MS) för din analys av ytaktiva ämnen, välj Acclaim Surfactant Plus LC-kolumnen. Denna högupplösta, högeffektiva och högkapacitetskolonn har liknande selektivitet som Acclaim Surfactant-kolonnen men har exceptionellt låg blödning för optimal prestanda med detektorer med högre känslighet.
Oöverträffad prestanda för att separera ett brett utbud av ytaktiva ämnen
- Idealisk selektivitet för separation av anjoniska, nonjoniska, katjoniska och amfotära ytaktiva ämnen
- Motståndskraftig mot avvätning under mycket vattenhaltiga mobilfasförhållanden
- Behåller mycket hydrofila föreningar, såsom hydrotroper
- Utmärkta toppformer, speciellt för katjoniska ytaktiva ämnen
- Robusta separationer under en mängd olika förhållanden
- Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0 och 4,6 mm diametrar, med 150 och 250 mm längder
Om familjen av Acclaim Specialty HPLC Columns Acclaim
Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
- Användstestad för att garantera konsekventa separationer
- Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
- Utmärkta toppformer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0,2 till 0,5 ml/min |
| För användning med | ELSD, SCD, UV-Vis Detektor |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Metall Orenhet | <10,0 ppm total metall,< 3,0 ppm individuell metall |
| Partikelform | Sfärisk |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Partikelstorleksfördelning | <1.3 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.