Beskrivning
För analys av ytaktiva ämnen med användning av högkänslighetsdetektion är den valda kolumnen Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus LC-kolonner. Denna nya generation av högeffektiva kiseldioxidbaserade kolonner har exceptionellt låg blödning för användning med laddade aerosoldetektorer (CAD) och masspektrometrar (MS). Kolonnerna ger en selektivitet liknande Acclaim Surfactant-kolonnerna för känslig separation av en mängd olika ytaktiva ämnen. Den avancerade ytkemin ger både omvänd fas och anjonbytesretentionsmekanismer och förbättrar avsevärt upplösningen av ytaktiva ämnen.
Förbättrad prestanda, mångsidighet och genomströmning för analys av ytaktiva ämnen
- Idealisk selektivitet för samtidig separation av anjoniska, nonjoniska, katjoniska och amfotära ytaktiva ämnen
- Motståndskraftig mot avvätning under mycket vattenhaltiga mobilfasförhållanden
- Utmärkt upplösning mellan starkt hydrofila föreningar, såsom isomerer av xylensulfonat
- Kompatibel med detektorer för evaporativ ljusspridning (ELSD), detektorer för undertryckt konduktivitet (SCD) och UV-Vis-detektorer (UV)
- Robusta separationer under en mängd olika förhållanden
- Icke-metallisk Thermo Scientific™ PEEK™ hårdvara är tillgänglig för bästa kompatibilitet med Thermo Scientific™ Dionex™ jonkromatografisystem
- Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0, 4,0 (PEEK kropp), och 4,6 mm diametrar, med 100, 150 och 250 mm längder
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
- Användstestad för att garantera konsekventa separationer
- Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
- Utmärkta toppformer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 0,60 till 1,80 ml/min |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 300 m² /g |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.