Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-kolonner
Produktkod. 12749825 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
12749825 150 mm 3 mm 3 μm Varje
12739825 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
12759825 100 mm 3 mm 3 μm Varje
12769825 250 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12779825 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12789825 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
12709835 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 2
12719835 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 2
15162529 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
15200339 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
15210339 10 mm 4.6 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12749825 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 078951
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för samtidig separation av anjoniska, nonjoniska, katjoniska och amfotära ytaktiva ämnen med CAD- och LC-MS-detektion.
För analys av ytaktiva ämnen med användning av högkänslighetsdetektion är den valda kolumnen Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus LC-kolonner. Denna nya generation av högeffektiva kiseldioxidbaserade kolonner har exceptionellt låg blödning för användning med laddade aerosoldetektorer (CAD) och masspektrometrar (MS). Kolonnerna ger en selektivitet liknande Acclaim Surfactant-kolonnerna för känslig separation av en mängd olika ytaktiva ämnen. Den avancerade ytkemin ger både omvänd fas och anjonbytesretentionsmekanismer och förbättrar avsevärt upplösningen av ytaktiva ämnen.
Produktspecifikationer:
Förbättrad prestanda, mångsidighet och genomströmning för analys av ytaktiva ämnen
  • Idealisk selektivitet för samtidig separation av anjoniska, nonjoniska, katjoniska och amfotära ytaktiva ämnen
  • Motståndskraftig mot avvätning under mycket vattenhaltiga mobilfasförhållanden
  • Utmärkt upplösning mellan starkt hydrofila föreningar, såsom isomerer av xylensulfonat
  • Kompatibel med detektorer för evaporativ ljusspridning (ELSD), detektorer för undertryckt konduktivitet (SCD) och UV-Vis-detektorer (UV)
  • Robusta separationer under en mängd olika förhållanden
  • Icke-metallisk Thermo Scientific™ PEEK™ hårdvara är tillgänglig för bästa kompatibilitet med Thermo Scientific™ Dionex™ jonkromatografisystem
  • Finns i 3,0 och μ5,0 m partikelstorlekar och 2,1, 3,0, 4,0 (PEEK kropp), och 4,6 mm diametrar, med 100, 150 och 250 mm längder
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0,30 till 0,90 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 6000 psi (415 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 50 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Specialitet/applikationsspecifik
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.