Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 HPLC-kolonner
Produktkod. 11371943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11371943
Brand: Thermo Scientific™ 071387
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mixed-mode-kolonner för samtidig separation av farmaceutiska läkemedelssubstanser och deras motjoner med hög effektivitet.
Separera samtidigt läkemedelssubstanser och deras motjoner med hög effektivitet Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 LC-kolonner. En unik trimodal ytkemi ger samtidiga omvändfas-, katjonbytes- och anjonbytesfunktioner för maximal flexibilitet vid metodutveckling. Optimera enkelt selektiviteten genom att justera mobilfasbuffertkoncentration, pH och lösningsmedelsinnehåll antingen —gemensamt eller oberoende för att —påskynda kromatografiska separationer och öka produktiviteten.
Acclaim Trinity P1 stationära fas, baserad på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består av porösa, sfäriska 3 m kiseldioxidpartiklar μmed hög renhet, belagda med laddade nanopolymerpärlor. Den unika ytkemin inkluderar ett inre porområde modifierat med ett organiskt skikt som ger både omvänd fas och anjonbytaregenskaper. Den yttre porytan är omvänt modifierad med katjonbytarfunktionalitet för oöverträffad kromatografisk prestanda.
Överlägsen prestanda för farmaceutiska tillämpningar
  • Idealisk selektivitet för samtidig separation av aktiva farmaceutiska ingredienser (API ) och motjoner (basiska, neutrala och sura analyter)
  • Effektiv retention av hydrofila joniska och joniserbara analyter utan jonparande reagens
  • Distinkt rumslig separation av anjonbytes- och katjonbytarregionerna
  • Flexibel metodutveckling med varje retentionsmekanism styrd oberoende
  • Låg kolonnblödning; kompatibel med masspektrometri (MS), laddad aerosoldetektion (CAD) och evaporativa ljusspridningsdetektorer (ELSD)
  • Finns i 2,1 och 3,0 mm diameter och 50, 100 och 150 mm längder
Komplettera Acclaim Trinity P1-kolonnen med Acclaim Trinity P2-kolonnen för att tillhandahålla en totallösning för farmaceutisk motjonanalys med HPLC. Använd Acclaim Trinity P2-kolonnen för att separera motjoner, inklusive envärda och tvåvärda katjoner eller anjoner.
Om familjen av Acclaim Specialty HPLC-kolonner
Acclaim specialkolonner har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Använd testad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med ELSD, UV-detektor
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 45 °C
Stationär fas Omvänd fas/anjonbyte/katjonbyte
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, nanopolymer hybridkiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas Omvänd fas och jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.