Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-kolonner
Produktkod. 15142909 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15142909 50 mm 3 mm Varje
15122909 100 mm 3 mm Varje
15112909 100 mm 2.1 mm Varje
15132909 50 mm 2.1 mm Varje
15152909 10 mm 3 mm Paket med 2
15162909 10 mm 2.1 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15142909 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 085433
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Använd dessa mixed-mode-kolonner för separation av multivalenta katjoner eller anjoner och läkemedel.
Separata farmaceutiska motjoner, inklusive envärda och tvåvärda katjoner eller anjoner, med Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 LC-kolonner. Den innovativa, mixed-mode-kolonnteknologin ger hydrofil interaktion, HILIC, anjonbyte och katjonbytesfunktioner för flexibel metodutveckling. Använd Acclaim Trinity P2 LC-kolonnen för att komplettera Acclaim Trinity P1 LC-kolonnen, som samtidigt separerar farmaceutiska läkemedelssubstanser och deras motjoner, för att tillhandahålla en totallösning för farmaceutisk motjonanalys med HPLC.
Acclaim Trinity P2 stationära fas, baserad på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består av porösa, sfäriska kiselpartiklar med hög renhet, belagda med laddade nanopolymerpartiklar. Den unika ytkemin inkluderar ett inre porområde av kiseldioxidpärlan modifierad med ett kovalent bundet organiskt skikt som ger katjonbytesretention. Den yttre porytan är modifierad med anjonbytande nanopolymerpärlor. Denna kemi säkerställer rumslig separation av anjonbytes- och katjonbytarregionerna.
Hög selektivitet för Counterion-analys
  • Låg kolonnblödning; kompatibel med masspektrometri (MS) och laddad aerosoldetektion (CAD)
  • Hydrolytiskt stabil
  • Hög effektivitet
  • Finns i μ3,0 m partikelstorlek och 2,1 och 3,0 mm diametrar, i 50 och 100 mm längder
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat AnalyticalColumn
Diameter (metrisk) 3 mm
Flödeshastighet 0,30 till 0,90 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 6000 psi (415 bar)
Mobilfaskompatibilitet O till 100 % vattenhaltig mobil fas
Partikelform Sfärisk kiseldioxid
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Lösningsmedel Kompatibel med de flesta vanliga organiska HPLC-lösningsmedel förutom alkoholer
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 45 °C
Stationär fas Sfärisk, nanopolymer hybridkiseldioxid
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, nanopolymer hybridkiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas HILIC och jonbyte
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.