Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-kolonner
Produktkod. 15162909 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
Conditionnement:
Paket med 2
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Conditionnement
15162909 10 mm 2.1 mm Paket med 2
15122909 100 mm 3 mm Varje
15142909 50 mm 3 mm Varje
15112909 100 mm 2.1 mm Varje
15132909 50 mm 2.1 mm Varje
15152909 10 mm 3 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15162909 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 085435
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd dessa mixed-mode-kolonner för separation av multivalenta katjoner eller anjoner och läkemedel.
Separata farmaceutiska motjoner, inklusive envärda och tvåvärda katjoner eller anjoner, med Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 LC-kolonner. Den innovativa, mixed-mode-kolonnteknologin ger hydrofil interaktion, HILIC, anjonbyte och katjonbytesfunktioner för flexibel metodutveckling. Använd Acclaim Trinity P2 LC-kolonnen för att komplettera Acclaim Trinity P1 LC-kolonnen, som samtidigt separerar farmaceutiska läkemedelssubstanser och deras motjoner, för att tillhandahålla en totallösning för farmaceutisk motjonanalys med HPLC.
Acclaim Trinity P2 stationära fas, baserad på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, består av porösa, sfäriska kiselpartiklar med hög renhet, belagda med laddade nanopolymerpartiklar. Den unika ytkemin inkluderar ett inre porområde av kiseldioxidpärlan modifierad med ett kovalent bundet organiskt skikt som ger katjonbytesretention. Den yttre porytan är modifierad med anjonbytande nanopolymerpärlor. Denna kemi säkerställer rumslig separation av anjonbytes- och katjonbytarregionerna.
Hög selektivitet för Counterion-analys
  • Låg kolonnblödning; kompatibel med masspektrometri (MS) och laddad aerosoldetektion (CAD)
  • Hydrolytiskt stabil
  • Hög effektivitet
  • Finns i μ3,0 m partikelstorlek och 2,1 och 3,0 mm diametrar, i 50 och 100 mm längder
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
  • Användstestad för att garantera konsekventa separationer
  • Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
  • Utmärkta toppformer
  • Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kolumnformat Skyddskassett, 2 st.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,15 till 0,45 ml/min
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 6000 psi (415 bar)
Mobilfaskompatibilitet O till 100 % vattenhaltig mobil fas
Partikelform Sfärisk kiseldioxid
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7
Porstorlek 300Å
Kvantitet Paket om 2
Lösningsmedel Kompatibel med de flesta vanliga organiska HPLC-lösningsmedel förutom alkoholer
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 45 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Sfärisk, nanopolymer hybridkiseldioxid
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas HILIC och jonbyte
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Produkttyp Skyddspatron
Afficher plus Afficher moins
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.