Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity Q1 LC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Separera samtidigt herbiciderna diquat och paraquat med Thermo ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1 LC-kolonner. Dessa tri-mode (WCX, WAX, RP) kolumner erbjuder oöverträffad högupplöst och hög genomströmning spåranalys genom LC-MS/MS och LC-UV metoder. Den stationära fasen, baserad på Nanopolymer Silica Hybrid (NSH) teknologi, tillhandahåller flera retentionsmekanismer, inklusive omvänd fas, anjonbyte och katjonbyte, för maximal flexibilitet i metodutveckling. Optimera enkelt selektiviteten för att påskynda kromatografiska separationer och öka produktiviteten.
- Distinkt rumslig separation av anjonbytes- och katjonbytesregioner för oöverträffad kromatografisk prestanda
- Justerbar selektivitet med hjälp av mobilfasbuffertkoncentration, pH och lösningsmedelsinnehåll
- Snabb separation av hydrofila joniska och joniserbara analyter utan jonparningsreagens
- Idealisk selektivitet för samtidig separation av basiska, neutrala och sura analyter
- Kompatibilitet med masspektrometridetektion, vilket avsevärt förbättrar känsligheten och ger konformation på samma gång
- Finns i μ3,0 m partikelstorlek och 2,1 och 3,0 mm diametrar, i 50 mm längd
Om Family of Acclaim Specialty HPLC Columns
Acclaim Specialty Columns har utvecklats, tillverkats och testats för att möta separationsbehoven för specifika applikationer. Dessa kolumner är baserade på ny och unik kemi och ger överlägsen upplösning med enkel användning.
- Användstestad för att garantera konsekventa separationer
- Idealisk selektivitet för att separera specifika målanalyter
- Utmärkta toppformer
- Prestandatestad för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för specifika kromatografiska separationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Porstorlek | 300Å |
| Ytarea | 100 m2 /g |
| Max. Tryck | 6000 psi |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1 mm |
| Temperatur (metrisk) Max | 40 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.