Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-kolonner
Produktkod. 15642747 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15642747 250 mm Varje
15622747 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15642747 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 074812V
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för högtrycksapplikationer, såsom Vanquish UHPLC-systemets utökade tryckkapacitet, för större kraft för separation, hastighet och genomströmning.
Uppnå ännu större kraft av separation, hastighet och genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-kolonner. Dessa omvändfaskolonner utvecklades i samband med Vanquish UHPLC-systemet för att dra fördel av systemets utökade tryckkapacitet och robusthet. Resultatet är en ny nivå av separation, hastighet och genomströmning som löser analytiska utmaningar inom vätskekromatografi (LC) och LC-MS-analyser.
Levererar kraftfulla separationer
Det utökade utbudet av Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ och Acclaim VANQUISH UHPLC-kolumner erbjuder ett bredare utbud av selektivitets- och formatalternativ för att tillfredsställa olika UHPLC-applikationskrav. De levererar:
  • Bättre separationer: hög effektivitet möjliggör separation av mycket komplex blandning
  • Fler resultat: Hög effektivitet vid höga flödeshastigheter
  • Enklare interaktioner: Sömlös arbetsflödeslösning, för enkla och enkla separationer
  • Bredare möjligheter: Brett utbud av kolumnselektiviteter och format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 21756 psi (1500 bar)
Partikelstorlek 2.2μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 18%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Teknik Bio-LC