Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-kolonner
Produktkod. p-6827103 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15622747
Brand: Thermo Scientific™ 071399V
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för högtrycksapplikationer, såsom Vanquish UHPLC-systemets utökade tryckkapacitet, för större kraft för separation, hastighet och genomströmning.
Uppnå ännu större kraft av separation, hastighet och genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-kolonner. Dessa omvändfaskolonner utvecklades i samband med Vanquish UHPLC-systemet för att dra fördel av systemets utökade tryckkapacitet och robusthet. Resultatet är en ny nivå av separation, hastighet och genomströmning som löser analytiska utmaningar inom vätskekromatografi (LC) och LC-MS-analyser.
Levererar kraftfulla separationer
Det utökade utbudet av Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ och Acclaim VANQUISH UHPLC-kolumner erbjuder ett bredare utbud av selektivitets- och formatalternativ för att tillfredsställa olika UHPLC-applikationskrav. De levererar:
  • Bättre separationer: hög effektivitet möjliggör separation av mycket komplex blandning
  • Fler resultat: Hög effektivitet vid höga flödeshastigheter
  • Enklare interaktioner: Sömlös arbetsflödeslösning, för enkla och enkla separationer
  • Bredare möjligheter: Brett utbud av kolumnselektiviteter och format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 21756 psi (1500 bar)
Partikelstorlek 2.2μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 18%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Teknik Bio-LC