Läs mer
Micronova™ Dragspel Over-Under™ Hantera
Produktkod. 15992221 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyeten
Produktkod. Material
15992221 Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyeten
1 options
Produktkod. 15992221 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer QDAH08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1950.48 SEK / Paket med 1
    Save 54.52 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Designad för att hantera de unika utrymmesbegränsningarna i isolatorer och inneslutningshuvar
  • Varje sektion har ett gångjärn i polypropen och snabbkoppling för att möjliggöra fastsättning av ytterligare sektioner och i slutändan moppadaptern
  • Den unika designen gör det möjligt för operatören att passa in det hopfällda handtaget i passagen och väl inne i isolatorn ger den utökade räckvidden som krävs för att täcka alla ytor
  • Utanför isolatorn, när den är ansluten till ett standardhandtag, låter dragspelshandtaget operatören vinkla moppen för att effektivt och bekvämt rengöra‘ över och under’ hinder i ett renrum eller kontrollerad miljö
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Bredd (engelska) 8 tum
Beskrivning Handtag i rostfritt stål med låsande vridfunktion som håller olika adaptrar och fungerar som en förlängning för att nå över och under utrustning
Material Elektropolerat rostfritt stål (304), Polyeten