Läs mer
BRAND™ accu-jet™ S Pipetteringshjälp
Handla allt Brand Produkter
Beskrivning
De accu-jet™ S-pipettkontrollen ger ditt team mångsidighet och uthållighet. Det gör labbarbete enkelt, enkelt och effektivt, oavsett om du arbetar med cellkulturer, i kvalitetskontroll eller i ett läkemedelslabb.
Exakt pipettering av stora och små volymer är lätt tack vare enhandskontroll av pipetteringshastigheten för snabb, kraftfull aspiration, exakt meniskinställning eller exakt dispensering av små volymer. Tack vare den exakta kontrollen uppnår du alltid den erforderliga volymen spot-on när du arbetar med graderade pipetter eller bulbpipetter. Om du behöver extra kraft eller precision styrs motorhastigheten i farten med en hand, välj mellan gravitationsleverans (för pipetter kalibrerade 'att leverera') eller powered blow-out-tillförsel (för pipetter kalibrerade 'att innehålla').
Bekväma funktioner stödjer effektivt arbete med minimala avbrott. Du kan vanligtvis arbeta i 8 timmars kontinuerlig pipettering utan att ladda om* [* kontinuerlig aspiration och leverans med en 10 ml pipett] och accu-jet™ S kan användas under laddning. Även under korta pauser accu-jet™ S sparar tid. Med det integrerade viloläget kan du placera instrumentet på bänkskivan på ryggen med en insatt pipett. Instrumentet förblir redo att användas och tillgängligt för dig att fortsätta ditt arbete när det passar dig.
Effektiv användning av resurser är vad accu-jet™ S handlar om. Den är utformad för att göra rutinmässiga serviceuppgifter såsom byte av membranfilter, byte av adapter eller batteribyte enkelt och enkelt för dig. Detta och den robusta designen gör den till det perfekta valet för lång tillförlitlig service. Ventilsystemet säkerställer att inga ångor finns kvar inuti instrumentet, vilket förhindrar korrosion. Membranfiltret och backventilen förhindrar att vätska av misstag kommer in i instrumentet. Förpackningar och produktion använder hållbara lösningar. Förpackningen innehåller mer än 90 % återvunnet material, och tillverkningen drivs från förnybara källor.
Ta reda på mer om mångsidigheten och uthålligheten hos accu-jet™ S och hur det gör ditt arbete i labbet enkelt, enkelt och effektivt.
Tekniska detaljer:
- För glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml
- Ergonomiskt handtag och perfekt balanserad design
- Fyller en 25 ml pipett vid maximal motorhastighet på bara 3 sekunder
- Batteri med intelligent laddningsteknik och tvåfärgsladdningsindikator
- Fyra attraktiva färger
- Delvis autoklaverbar vid °121 C (2 bar), enligt DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | 2 NiMH/AAA |
| Beskrivning | Antracit |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polykarbonat, PBT |
| Volym (metrisk) | 3214.80 mL |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C till 40 °C |
| Garanti | 12 månader |
| Längd (metrisk) | 23.9 cm |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Höjd (metrisk) | 6.2 cm |
| Visa mer |